Documenti
T324981
1,3-DIOXO-1,2,3,5,6,7-HEXAHYDROPYRROLO[1,2-C]PYRIMIDINE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C8H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.164
Numero MDL:
Altre note