Documenti
T31658
Sigma-Aldrich
Thionicotinamide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
98%
Punto di fusione
190-191 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(=S)c1cccnc1