Documenti
T308358
7,8-DICHLORO-10-{2-[BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO]ETHYL}ISOALLOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H17Cl2N5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.25
Numero MDL:
Altre note