Documenti
T304360
1-BROMO-4-((E)-2-{4-[(E)-2-(4-BROMOPHENYL)ETHENYL]PHENYL}ETHENYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.181
Numero MDL:
Altre note