Documenti
T302031
2-(3-HYDROXYPHENYL)-6-(1-PIPERIDINYL)-1H-BENZO[DE]ISOQUINOLINE-1,3(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H20N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.427
Numero MDL:
Altre note