Documenti
T262749
[(1R,4R,6R)-4-(METHOXYMETHOXY)-7,7-DIMETHYLBICYCLO[4.1.0]HEPT-2-EN-3-YL](TRIMETHYL)STANNANE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H26O2Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.052
Numero MDL:
Altre note