Documenti
T255408
TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL (2E)-5-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-2-METHYL-2-PENTENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H34O3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.634
Numero MDL:
Altre note