Documenti
T240532
[(1R,6R)-7,7-DIMETHYLBICYCLO[4.1.0]HEPT-2-EN-3-YL](TRIMETHYL)STANNANE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H22Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.999
Numero MDL:
Altre note