Documenti
T156876
3-[(4-TERT-BUTYLPHENOXY)METHYL]-6-(4-CHLOROPHENYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H21ClN4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.945
Numero MDL:
Altre note