Documenti
T144576
2-[(5-CHLORO-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H11ClN4OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.84
Numero MDL:
Altre note