Documenti
T131709
4-(2-(((1-BROMO-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H21BrN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.383
Numero MDL:
Altre note