Key Documents
T120545
2,4-DICHLORO-N-(2-((2,4-DICHLOROBENZOYL)AMINO)-4-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H11Cl4N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
499.14
Numero MDL:
Altre note