Documenti
T110345
ETHYL 1-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H17ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.813
Numero MDL:
Altre note