Documenti
S84655
6-CHLORO-3-(2-(4-FLUORO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H10ClFN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.722
Numero MDL:
Altre note