Documenti
S83209
N-(8-AZIDO-6-METHOXY-2-PHENYL-HEXAHYDRO-PYRANO(3,2-D)(1,3)DIOXIN-7-YL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H22N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.433
Numero MDL:
Altre note