Documenti
S82776
1-(6-AZIDO-2,2-DIMETHYL-TETRAHYDRO-FURO(2,3-D)(1,3)DIOXOL-5-YL)-ETHANE-1,2-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H15N3O5
Peso molecolare:
245.237
Numero MDL:
Altre note