Documenti
S760307
3-(4-CHLOROPHENYL)-2,3-DIHYDRO-3-HYDROXYTHIAZOLO(3,2-A)BENZIMIDAZOLE HBR
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H12BrClN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.697
Numero MDL:
Altre note