Documenti
S60624
(2,6-DINITRO-4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID MONOBUTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C11H12F3N2O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.196
Numero MDL:
Altre note