Documenti
S584525
ALPHA,ALPHA'-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)BIS(2'-HYDROXYACETOPHENONE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H18O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.409
Numero MDL:
Altre note