Documenti
S52206
DIBROMO-TRICYCLO(8.2.2.2(4,7))HEXADECA-1(13),4(16),5,7(15),10(14),11-HEXAENE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.098
Numero MDL:
Altre note