Documenti
S325309
2,5-DIHYDROXY-CYCLOHEXA-1,4-DIENE-1,4-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.204
Numero MDL:
Altre note