Documenti
S27260
(2,2-DICHLORO-1-(4-METHYL-BENZOYLAMINO)-VINYL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H23Cl3NOP
Numero CAS:
Peso molecolare:
526.834
Numero MDL:
Altre note