Documenti
S243086
4-(4-METHOXY-PHENYL)-2,6-DIMETHYL-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H23NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.41
Numero MDL:
Altre note