Key Documents
S193569
4-[3-(4-AMINO-3-NITROPHENYL)-2-QUINOXALINYL]-2-NITROPHENYLAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H14N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.372
Numero MDL:
Altre note