Key Documents
S124761
BIS{3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-ICOSAFLUOROUNDECYL)OXY]-1-PROPYNYL}MERCURY
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H10F40HgO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1338.917
Numero MDL:
Altre note