Key Documents
RNI00076
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-yl acetate
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC(OCCCC#C)=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3
UZNIPEZTZSRYGI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3