Documenti
R977748
(2-(2-((4-(2-CHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H25ClN4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.922
Numero MDL:
Altre note