Key Documents
R935808
5-BROMO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H18BrN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.287
Numero MDL:
Altre note