Documenti
R921157
N'-((5-NITRO-2-THIENYL)METHYLENE)-2-(3-TOLUIDINO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H14N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.357
Numero MDL:
Altre note