Documenti
R920177
8-(3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOL-1-YL)-1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22N6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.437
Numero MDL:
Altre note