Documenti
R897639
2-CHLORO-N-[1-(1-PHENYLETHYL)-3-(PHENYLSULFONYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALIN-2-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H23ClN4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.071
Numero MDL:
Altre note