Documenti
R879746
4-METHYL-N-[(5Z)-5-(1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H15N3O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.489
Numero MDL:
Altre note