Documenti
R877301
1-HYDROXY-2-ISOPENTYL-3-METHYLPYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H19N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.372
Numero MDL:
Altre note