Documenti
R862118
N-((Z)-2-[5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]-1-{[(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)AMINO]CARBONYL}ETHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H23ClN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
450.926
Numero MDL:
Altre note