Documenti
R861294
2-[(3Z)-3-(2-(4-CHLOROPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)-2-OXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H12ClN5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.867
Numero MDL:
Altre note