Documenti
R859206
2-CHLORO-N-((5E)-5-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H19ClN4O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.059
Numero MDL:
Altre note