Documenti
R858617
3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-2-THIOXO-2,3-DIHYDROTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(1H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H11FN2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.394
Numero MDL:
Altre note