Documenti
R813605
3-(3-[1,1'-BIPHENYL]-4-YL-3-{3-[(2-METHOXYETHOXY)METHOXY]PHENYL}PROPANOYL)-4-PHENYL-1,3-OXAZOLIDIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C34H33NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
551.645
Numero MDL:
Altre note