Key Documents
R807702
4-BROMO-2-((E)-{[[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL (2E)-3-PHENYL-2-PROPENOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H25BrN4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
605.45
Numero MDL:
Altre note