Documenti
R795054
{1-[(4-CHLOROBENZOYL)AMINO]-2,2-BIS[(4-CHLOROPHENYL)SULFANYL]VINYL}(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C39H28Cl4NO5PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
827.576
Numero MDL:
Altre note