Documenti
R791253
N-(4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H29N3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.539
Numero MDL:
Altre note