Documenti
R783366
METHYL 4-{(E)-[({[5-(4-CHLOROPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H20ClN5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.987
Numero MDL:
Altre note