Documenti
R721417
7-METHOXY-3-(1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-(TRIFLUOROMETHYL)-4H-CHROMEN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H13F3N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.333
Numero MDL:
Altre note