Documenti
R696374
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,5-DIMETHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H24Cl3N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.865
Numero MDL:
Altre note