Documenti
R696358
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22Cl3N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
522.838
Numero MDL:
Altre note