Documenti
R691631
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(((3,4-DICHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)AMINO)ET)HEXADECANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H38Cl5N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
605.93
Numero MDL:
Altre note