Documenti
R685739
2-((4-AMINO-5-BUTYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H21N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.432
Numero MDL:
Altre note