Key Documents
R680664
BUTYL 4-((2,2,2-TRICHLORO-1-((2,2-DIMETHYLPROPANOYL)AMINO)ETHYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H25Cl3N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.771
Numero MDL:
Altre note