Documenti
R675164
4-CHLORO-N-(5-(3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL)-1,3-THIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H12ClF3N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.821
Numero MDL:
Altre note