Documenti
R674796
ETHYL 2-({[(4-FLUOROBENZOYL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H17FN2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.474
Numero MDL:
Altre note